Imprimer

Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD128611-250MGEA 71 EUR
BLDPBD128611-250MG BLDPBD128611-5G BLDPBD128611-1G
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 97%
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
Poids moléculaire: 269,0947 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10566747
Numéro CAS: 429690-42-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR