Imprimer
Dimethyl-3-nitrophthalate 99%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD12908-25GEA 244 EUR
BLDPBD12908-25G BLDPBD12908-1G BLDPBD12908-100G BLDPBD12908-5G
Dimethyl-3-nitrophthalate 99%
Dimethyl-3-nitrophthalate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₁₀H₉NO₆
Poids moléculaire: 239,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017184
Numéro CAS: 13365-26-9