Imprimer

2,3,3-Trimethylindolenine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD13166-500GEA 208 EUR
BLDPBD13166-500G BLDPBD13166-25G BLDPBD13166-100G BLDPBD13166-5G BLDPBD13166-0.025G BLDPBD13166-1000G BLDPBD13166-10G
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
2,3,3-Trimethylindolenine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₃N
Poids moléculaire: 159,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005724
Numéro CAS: 1640-39-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR