Imprimer

3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD13297-10GEA 33 EUR
BLDPBD13297-10G BLDPBD13297-1G BLDPBD13297-5G BLDPBD13297-25G BLDPBD13297-100G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₅BO₄
Poids moléculaire: 222,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630855
Numéro CAS: 220210-56-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR