Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD134406-10GEA 94 EUR
BLDPBD134406-10G BLDPBD134406-1G BLDPBD134406-100G BLDPBD134406-25G BLDPBD134406-5G BLDPBD134406-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021498
Numéro CAS: 139022-25-6