Imprimer
Isosorbide 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD135397-100GEA 11 EUR
BLDPBD135397-0.5G BLDPBD135397-100G BLDPBD135397-1000G BLDPBD135397-25G BLDPBD135397-500G
Isosorbide 98%
Isosorbide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₆H₁₀O₄
Poids moléculaire: 146,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064827
Numéro CAS: 652-67-5