Imprimer

3-Bromoisoxazole 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD135446-5GEA 356 EUR
BLDPBD135446-5G BLDPBD135446-250MG BLDPBD135446-100MG BLDPBD135446-1G
3-Bromoisoxazole 97%
3-Bromoisoxazole

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₃H₂BrNO
Poids moléculaire: 147,958 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07778379
Numéro CAS: 111454-71-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR