Imprimer
L(+)-Diisopropyl tartrate 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD135658-100GEA 41 EUR
BLDPBD135658-100G BLDPBD135658-25G BLDPBD135658-500G BLDPBD135658-5G BLDPBD135658-0.025
L(+)-Diisopropyl tartrate 98%
L(+)-Diisopropyl tartrate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₀H₁₈O₆
Poids moléculaire: 234,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064450
Numéro CAS: 2217-15-4