Imprimer

2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD136243-50MGEA 126 EUR
BLDPBD136243-50MG BLDPBD136243-100MG BLDPBD136243-250MG
2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₁₁NO·ClH
Poids moléculaire: 137,608 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18839092
Numéro CAS: 1306603-98-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR