Imprimer

Methyl isoquinoline-3-carboxylate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD13720-5GEA 104 EUR
BLDPBD13720-5G BLDPBD13720-1G BLDPBD13720-250MG BLDPBD13720-10G
Methyl isoquinoline-3-carboxylate 98%
Methyl isoquinoline-3-carboxylate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₉NO₂
Poids moléculaire: 187,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075138
Numéro CAS: 27104-73-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR