Imprimer

Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD13856-250MGEA 30 EUR
BLDPBD13856-250MG BLDPBD13856-5G BLDPBD13856-1G
Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle 98%
Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₂FNO₂S
Poids moléculaire: 253,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042702
Numéro CAS: 34523-28-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR