Imprimer

Methyl-3-phenoxybenzoate 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD138748-1GEA 47 EUR
BLDPBD138748-1G BLDPBD138748-5G BLDPBD138748-250MG
Methyl-3-phenoxybenzoate 97%
Methyl-3-phenoxybenzoate

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₄H₁₂O₃
Poids moléculaire: 228,2433 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017192
Numéro CAS: 50789-43-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR