Imprimer

6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD13904-1GEA 13 EUR
BLDPBD13904-1G BLDPBD13904-250MG BLDPBD13904-10G BLDPBD13904-5G BLDPBD13904-25G
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₃BO₃
Poids moléculaire: 216,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427009
Numéro CAS: 352525-98-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR