Imprimer

Methyl 6-bromohexanoate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD139233-10GEA 10 EUR
BLDPBD139233-10G BLDPBD139233-500G BLDPBD139233-1000G BLDPBD139233-25G BLDPBD139233-5G BLDPBD139233-100G
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Methyl 6-bromohexanoate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₁₃BrO₂
Poids moléculaire: 209,084 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00187528
Numéro CAS: 14273-90-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR