Imprimer

Chromazurol B ~60% (teneur en colorant)

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD140373-10GEA 38 EUR
BLDPBD140373-10G BLDPBD140373-5G
Chromazurol B ~60% (teneur en colorant)
Chromazurol B

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₂₃H₁₄Cl₂Na₂O₆
Poids moléculaire: 503,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036446
Numéro CAS: 1796-92-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR