Imprimer

4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD14104-10GEA 31 EUR
BLDPBD14104-10G BLDPBD14104-25G BLDPBD14104-100G BLDPBD14104-5G BLDPBD14104-1G
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₆BFO₂
Poids moléculaire: 222,0637 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453665
Numéro CAS: 214360-58-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR