Imprimer
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD14233-1GEA 17 EUR
BLDPBD14233-1G BLDPBD14233-25G BLDPBD14233-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 98%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Poids moléculaire: 194,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009827
Numéro CAS: 2948-46-1