Imprimer

tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD14249-10GEA 31 EUR
BLDPBD14249-10G BLDPBD14249-500G BLDPBD14249-25G BLDPBD14249-1G BLDPBD14249-100G BLDPBD14249-250MG BLDPBD14249-5G BLDPBD14249-1000G
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₉NO₃
Poids moléculaire: 225,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673779
Numéro CAS: 185099-67-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR