Imprimer
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD143272-25GEA 93 EUR
BLDPBD143272-25G BLDPBD143272-1G BLDPBD143272-250MG BLDPBD143272-5G BLDPBD143272-100G
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester 97%
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₁₆H₁₉BO₂
Poids moléculaire: 254,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663868
Numéro CAS: 256652-04-7