Imprimer
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD14463-250MGEA 10 EUR
BLDPBD14463-250MG BLDPBD14463-100MG BLDPBD14463-10G BLDPBD14463-0.025G BLDPBD14463-5G BLDPBD14463-25G BLDPBD14463-100G BLDPBD14463-1G
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₁₂H₉NO
Poids moléculaire: 183,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684110
Numéro CAS: 99163-12-9