Imprimer

4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD14770-1GEA 9 EUR
BLDPBD14770-1G BLDPBD14770-100G BLDPBD14770-5G BLDPBD14770-25G
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₂
Poids moléculaire: 272,0712 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863924
Numéro CAS: 214360-65-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR