Imprimer

4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside 99%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD148436-1GEA 1042 EUR
BLDPBD148436-1G BLDPBD148436-250MG BLDPBD148436-100MG
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside 99%
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₁H₁₃NO₇
Poids moléculaire: 271,223 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067649
Numéro CAS: 10238-28-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR