Imprimer
Potassium iodure 99%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Iodure de potassium
BLDPBD148824-100GEA 15 EUR
BLDPBD148824-100G BLDPBD148824-10G BLDPBD148824-25G BLDPBD148824-500G BLDPBD148824-1000G
Potassium iodure 99%
Potassium iodure
Formule: Kl
Poids moléculaire: 166 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0