Imprimer

Potassium vinyltrifluoroborate 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD148949-1GEA 6 EUR
BLDPBD148949-1G BLDPBD148949-10G BLDPBD148949-25G BLDPBD148949-5G
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Potassium vinyltrifluoroborate

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂H₃BF₃K
Poids moléculaire: 133,95 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093335
Numéro CAS: 13682-77-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR