Imprimer

(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD151243-100MGEA 14 EUR
BLDPBD151243-100MG BLDPBD151243-5G BLDPBD151243-1G BLDPBD151243-250MG
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid 97%
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₄H₉NO₃S
Poids moléculaire: 151,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152132
Numéro CAS: 6853-87-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR