Imprimer

Sodium hexamétaphosphate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Hexamétaphosphate de sodium

BLDPBD151481-500GEA 10 EUR
BLDPBD151481-500G BLDPBD151481-1000G BLDPBD151481-25G BLDPBD151481-0.025 BLDPBD151481-100G
Sodium hexamétaphosphate 97%
Sodium hexamétaphosphate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: Na₆P₆O₁₈
Poids moléculaire: 611,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136045
Numéro CAS: 10124-56-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR