Imprimer
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid 95%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD15240-1GEA 93 EUR
BLDPBD15240-1G BLDPBD15240-250MG BLDPBD15240-10G BLDPBD15240-5G BLDPBD15240-25G
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid 95%
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₁₄H₁₂BNO₄S
Poids moléculaire: 301,1300 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02681892
Numéro CAS: 129271-98-3