Imprimer
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD1525-1GEA 16 EUR
BLDPBD1525-1G BLDPBD1525-10G BLDPBD1525-5G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) 98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₂₂H₃₈CuO₄
Poids moléculaire: 430,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058920
Numéro CAS: 14040-05-2