Imprimer
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD153503-1GEA 22 EUR
BLDPBD153503-1G BLDPBD153503-25G BLDPBD153503-5G BLDPBD153503-250MG
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006624
Numéro CAS: 100-72-1