Imprimer
Thiophène-2-carbaldéhyde-oxime 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD153954-5GEA 32 EUR
BLDPBD153954-5G BLDPBD153954-25G
Thiophène-2-carbaldéhyde-oxime 98%
Thiophène-2-carbaldéhyde-oxime
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₅H₅NOS
Poids moléculaire: 127,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022509
Numéro CAS: 29683-84-9