Imprimer

Trimethylamine-N-oxide 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): TMANO

BLDPBD155466-25GEA 738 EUR
BLDPBD155466-25G BLDPBD155466-5G BLDPBD155466-1G BLDPBD155466-250MG BLDPBD155466-0.025
Trimethylamine-N-oxide 98%
Trimethylamine-N-oxide

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₃H₉NO
Poids moléculaire: 75,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002048
Numéro CAS: 1184-78-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR