Imprimer

Anhydride valerique 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD156282-25GEA 8 EUR
BLDPBD156282-0.025 BLDPBD156282-25G
Anhydride valerique 98%
Anhydride valerique

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₀H₁₈O₃
Poids moléculaire: 186,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009477
Numéro CAS: 2082-59-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR