Imprimer
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD157670-100MGEA 23 EUR
BLDPBD157670-100MG BLDPBD157670-10G BLDPBD157670-250MG BLDPBD157670-1G BLDPBD157670-25G BLDPBD157670-5G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09055140
Numéro CAS: 699-92-3