Imprimer

3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD157779-1GEA 43 EUR
BLDPBD157779-1G BLDPBD157779-250MG BLDPBD157779-5G
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
3,5-Difluoro-2-nitroaniline

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Poids moléculaire: 174,1100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368747
Numéro CAS: 361-72-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR