Imprimer
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD157840-25GEA 283 EUR
BLDPBD157840-25G BLDPBD157840-5G BLDPBD157840-10G BLDPBD157840-250MG BLDPBD157840-1G BLDPBD157840-100G
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₄H₅IN₂
Poids moléculaire: 208,00 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109327
Numéro CAS: 34091-51-5