Imprimer
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD157870-10GEA 278 EUR
BLDPBD157870-10G BLDPBD157870-1G BLDPBD157870-5G BLDPBD157870-100MG BLDPBD157870-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₇BrN₂
Poids moléculaire: 211,0600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007842
Numéro CAS: 1082041-34-6