Imprimer
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD157874-250MGEA 9 EUR
BLDPBD157874-250MG BLDPBD157874-100G BLDPBD157874-1G BLDPBD157874-5G BLDPBD157874-25G
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₃H₃N₃O₂
Poids moléculaire: 113,0748 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078268
Numéro CAS: 4928-87-4