2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₉F₃O₂ Poids moléculaire: 218,17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832300 Numéro CAS: 503464-99-1 |