Imprimer
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD1583-25GEA 9 EUR
BLDPBD1583-25G BLDPBD1583-100G BLDPBD1583-500G BLDPBD1583-10G BLDPBD1583-0.025G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Poids moléculaire: 200,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021643
Numéro CAS: 3900-45-6