Imprimer

2-Chloro-6-fluoroquinoxaline 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD158343-250MGEA 45 EUR
BLDPBD158343-250MG BLDPBD158343-100MG BLDPBD158343-1G
2-Chloro-6-fluoroquinoxaline 95%
2-Chloro-6-fluoroquinoxaline

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₄ClFN₂
Poids moléculaire: 182,5800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09999192
Numéro CAS: 55687-33-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR