Imprimer

Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD158417-100GEA 188 EUR
BLDPBD158417-100G BLDPBD158417-10G BLDPBD158417-500G BLDPBD158417-1G BLDPBD158417-25G BLDPBD158417-0.5G BLDPBD158417-5G
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₉BrO₂
Poids moléculaire: 229,0706 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954957
Numéro CAS: 99548-55-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR