Imprimer
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD158595-250MGEA 66 EUR
BLDPBD158595-250MG BLDPBD158595-100MG BLDPBD158595-1G
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₁₀H₁₁BClNO₃
Poids moléculaire: 239,46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783865
Numéro CAS: 871332-73-9