Imprimer

Methyl-6-methylpicolinate 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD158613-25GEA 63 EUR
BLDPBD158613-25G BLDPBD158613-1G BLDPBD158613-5G BLDPBD158613-10G BLDPBD158613-100G BLDPBD158613-500G BLDPBD158613-0.025
Methyl-6-methylpicolinate 98%
Methyl-6-methylpicolinate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203670
Numéro CAS: 13602-11-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR