Imprimer
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD159364-25GEA 394 EUR
BLDPBD159364-25G BLDPBD159364-10G BLDPBD159364-100G BLDPBD159364-1G BLDPBD159364-250MG BLDPBD159364-5G BLDPBD159364-0.025
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Poids moléculaire: 231,0467 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027294
Numéro CAS: 882499-87-8