Imprimer
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD159396-250MGEA 24 EUR
BLDPBD159396-250MG
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₈H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 185,6076 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053764
Numéro CAS: 21961-31-9