Imprimer

Isoquinolin-3-ylmethanol 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD159625-250MGEA 47 EUR
BLDPBD159625-250MG BLDPBD159625-1G BLDPBD159625-5G
Isoquinolin-3-ylmethanol 98%
Isoquinolin-3-ylmethanol
Formule: C₁₀H₉NO
Poids moléculaire: 159,1846 g/mol
Numéro MDL: MFCD01859798
Numéro CAS: 76884-34-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR