Imprimer

4-(2-Bromoethyl)benzonitrile 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD159836-25GEA 784 EUR
BLDPBD159836-25G BLDPBD159836-1G BLDPBD159836-5G BLDPBD159836-250MG BLDPBD159836-100MG
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile 97%
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₈BrN
Poids moléculaire: 210,071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025077
Numéro CAS: 72054-56-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR