Imprimer
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD159917-250MGEA 227 EUR
BLDPBD159917-250MG BLDPBD159917-100MG BLDPBD159917-1G
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine 98%
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₂H₁₈N₂O
Poids moléculaire: 206,284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113046
Numéro CAS: 149715-46-8