Imprimer
(S)-2-(N-Boc-aminomethyl)morpholine 95%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD159946-1GEA 517 EUR
BLDPBD159946-1G BLDPBD159946-100MG BLDPBD159946-250MG
(S)-2-(N-Boc-aminomethyl)morpholine 95%
(S)-2-(N-Boc-aminomethyl)morpholine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
Poids moléculaire: 216,277 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12545849
Numéro CAS: 875551-59-0