Imprimer

3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD160412-5GEA 35 EUR
BLDPBD160412-5G BLDPBD160412-100G BLDPBD160412-500G BLDPBD160412-10G BLDPBD160412-1G BLDPBD160412-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₆FNO₂
Poids moléculaire: 155,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458093
Numéro CAS: 3013-27-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR